3-Nitropicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 126 CHF
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinsäure
3-Nitropicolinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658500
CAS-Nummer: 59290-85-6