3-Hydrazino-2-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345374-1G
OR345374-250MG
OR345374-500MG
OR345374-2.5G
APOSOR345374-1GEA
393
CHF
APOSOR345374-1G
APOSOR345374-250MG
APOSOR345374-500MG
APOSOR345374-2.5G
3-Hydrazino-2-nitropyridine
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₆N₄O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00493934 CAS-Nummer: 57115-43-2 |