2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxy-3-picoline
OR345364-5G
APOSOR345364-5GEA 140 CHF
APOSOR345364-5G
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,024 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839267
CAS-Nummer: 1003711-43-0