2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345359-1G
OR345359-250MG
OR345359-5G
OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA
72.2
CHF
APOSOR345359-1G
APOSOR345359-250MG
APOSOR345359-5G
APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839256 CAS-Nummer: 51564-92-2 |