2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-hydroxypyridine, 2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
OR345338-25G
APOSOR345338-25GEA 114 CHF
APOSOR345338-25G
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5590 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706179
CAS-Nummer: 40966-87-8