6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345336-1G
OR345336-250MG
OR345336-5G
APOSOR345336-1GEA
115
CHF
APOSOR345336-1G
APOSOR345336-250MG
APOSOR345336-5G
6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
6-Isopropylpyridin-3-amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08460245 CAS-Nummer: 405103-02-8 |