2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345300-5G OR345300-25G
APOSOR345300-5GEA 220 CHF
APOSOR345300-5G APOSOR345300-25G
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061302
CAS-Nummer: 22353-41-9