2,3-Dibrom-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR345271-5G
APOSOR345271-5GEA 81.9 CHF
APOSOR345271-5G
2,3-Dibrom-5-nitropyridin
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281,8896 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233994
CAS-Nummer: 15862-36-9