2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 237 CHF
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Melting Pt: 101…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095293
CAS-Nummer: 153034-88-9