3-Chloro-4-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345250-10G
OR345250-1G
OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA
432
CHF
APOSOR345250-10G
APOSOR345250-1G
APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Formel:
C5H3ClN2O2 Siedepunkt: 256 °C Melting Pt: 25…26 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00490146 CAS-Nummer: 13194-60-0 |