3-Amino-2-brom-6-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-6-chloro-2-bromopyridine, 2-Bromo-6-chloro-3-pyridylamine, 2-Bromo-6-chloropyridin-3-amine
OR345185-1G
OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA
0
CHF
APOSOR345185-1G
APOSOR345185-5G
3-Amino-2-brom-6-chlorpyridin 97%
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine
Formel:
C₅H₄BrClN₂ MW: 207,46 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11504927 CAS-Nummer: 1050501-88-6 |