5-Nitro-2-pyridincarbonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 330 CHF
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitro-2-pyridincarbonitril 95+%
5-Nitro-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368184
CAS-Nummer: 100367-55-3