2-Benzyloxy-3-hydroxypyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345146-100MG
OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA
272
CHF
APOSOR345146-100MG
APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridin 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridin
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06798282 CAS-Nummer: 885952-26-1 |