2-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR345143-25G OR345143-5G
APOSOR345143-25GEA 126 CHF
APOSOR345143-25G APOSOR345143-5G
2-(Benzyloxy)benzoesäure
2-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051940
CAS-Nummer: 14389-86-7