3-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345140-1G
OR345140-25G
OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA
69.6
CHF
APOSOR345140-1G
APOSOR345140-25G
APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₅NO₅ MW: 183,12 g/mol Melting Pt: 190…195 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01098212 CAS-Nummer: 78238-14-9 |