3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR345117-10G OR345117-5G
APOSOR345117-10GEA 0 CHF
APOSOR345117-10G APOSOR345117-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017003
CAS-Nummer: 602-00-6