2-Chlor-3-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 110 CHF
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
2-Chlor-3-nitrobenzoesäure 99%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Melting Pt: 182…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007069
CAS-Nummer: 3970-35-2