7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR345049-1G OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA 0 CHF
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016972
CAS-Nummer: 2107-77-9