2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-2,5-dibromopyridine
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 26.2 CHF
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Formel: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,3371 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277306
CAS-Nummer: 160599-70-2