4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 314 CHF
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₀BNO₄S
MW: 251,063 g/mol
Melting Pt: 220…222 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689522
CAS-Nummer: 913835-90-2