1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 43.6 CHF
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, technische Qualität
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Melting Pt: 245…251 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00111651
CAS-Nummer: 3622-35-3