5-Hydroxybenzofurazan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Hydroxy-2,1,3-benzoxadiazole
OR3413-1G OR3413-5G OR3413-250MG
APOSOR3413-1GEA 83.6 CHF
APOSOR3413-1G APOSOR3413-5G APOSOR3413-250MG
5-Hydroxybenzofurazan
5-Hydroxybenzofurazan
Formel: C₆H₄N₂O₂
Melting Pt: 104…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173849
CAS-Nummer: 768-09-2