2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 62.7 CHF
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Melting Pt: 136…139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018887
CAS-Nummer: 587-65-5
EINECS: 209-604-0