2-Methyl-5-nitroindol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3396-1G OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-1GEA 25.8 CHF
APOSOR3396-1G APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindol 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00090335
CAS-Nummer: 7570-47-0