2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 172 CHF
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Melting Pt: 192…194 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00152349
CAS-Nummer: 13244-35-4