Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 2-(2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
OR3392-25G
APOSOR3392-25GEA 66.2 CHF
APOSOR3392-25G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formel: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Siedepunkt: 126 °C/0.075mmHg
Dichte: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093556
CAS-Nummer: 55489-58-2