2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 66.2 CHF
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Formel: C₈H₁₂N₄
MW: 164.212 g/mol
Siedepunkt: 105…108 °C/0.5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040766
CAS-Nummer: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
UN: 3259
ADR: 8 III