2-Brom-6-methoxyanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 69.6 CHF
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Brom-6-methoxyanilin 97%
2-Brom-6-methoxyanilin
Formel: C₇H₈BrNO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08741448
CAS-Nummer: 5473-01-8