6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33605-1G
OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA
403
CHF
APOSOR33605-1G
APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115433 CAS-Nummer: 834884-62-7 |