2-Formyl-5-picolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 0 CHF
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picolin 95%
2-Formyl-5-picolin
Formel: C₇H₇NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367942
CAS-Nummer: 4985-92-6