3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33600-1G OR33600-5G
APOSOR33600-1GEA 216 CHF
APOSOR33600-1G APOSOR33600-5G
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20688652
CAS-Nummer: 1286273-78-6