2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33597-1G
APOSOR33597-1GEA
216
CHF
APOSOR33597-1G
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10014479 CAS-Nummer: 1018265-80-9 |