1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR33596-1G
APOSOR33596-1GEA 323 CHF
APOSOR33596-1G
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene
Formel: C₈H₁₀BrNS
MW: 232,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05262934
CAS-Nummer: 69326-62-1