2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33593-1G
APOSOR33593-1GEA 323 CHF
APOSOR33593-1G
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde
Formel: C₁₂H₇ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18803523
CAS-Nummer: 132554-61-1