4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 323 CHF
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Formel: C₈H₁₅BrN₂S
MW: 251,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18803537
CAS-Nummer: 1280787-27-0