2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33578-1G OR33578-5G
APOSOR33578-1GEA 323 CHF
APOSOR33578-1G APOSOR33578-5G
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025878
CAS-Nummer: 27956-41-8