4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33575-1G OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA 645 CHF
APOSOR33575-1G APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄INO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10758077
CAS-Nummer: 252861-26-0