2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33570-1G OR33570-5G
APOSOR33570-1GEA 403 CHF
APOSOR33570-1G APOSOR33570-5G
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607913
CAS-Nummer: 952183-28-7