2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33565-1G OR33565-5G
APOSOR33565-1GEA 323 CHF
APOSOR33565-1G APOSOR33565-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formel: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01734031
CAS-Nummer: 55955-99-2