Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33562-1G
APOSOR33562-1GEA
403
CHF
APOSOR33562-1G
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ MW: 249,31 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22126102 CAS-Nummer: 193964-75-9 |