Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate
OR3356-5G
APOSOR3356-5GEA 119 CHF
APOSOR3356-5G
Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat 98%
Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064227
CAS-Nummer: 122433-41-4