N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33558-1G
APOSOR33558-1GEA 323 CHF
APOSOR33558-1G
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
Formel: C₆H₁₁BrN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651784
CAS-Nummer: 849004-10-0