2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33554-5G
APOSOR33554-5GEA 133 CHF
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,0419 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750204
CAS-Nummer: 5466-43-3