8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33551-1G
APOSOR33551-1GEA 403 CHF
APOSOR33551-1G
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₁₄H₁₇NOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140371
CAS-Nummer: 1221791-99-6