8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33549-1G OR33549-5G
APOSOR33549-1GEA 323 CHF
APOSOR33549-1G APOSOR33549-5G
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₉H₁₇NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140310
CAS-Nummer: 31404-03-2