1,3-Thiazolan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Thiazolidin-2-one
OR33548-100G OR33548-25G OR33548-5G
APOSOR33548-100GEA 62.7 CHF
APOSOR33548-100G APOSOR33548-25G APOSOR33548-5G
1,3-Thiazolan-2-one 97%
1,3-Thiazolan-2-one
Formel: C₃H₅NOS
MW: 103,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01332388
CAS-Nummer: 2682-49-7