Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33535-1G
OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA
645
CHF
APOSOR33535-1G
APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140300 CAS-Nummer: 1221792-61-5 |