3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33527-1G
OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA
403
CHF
APOSOR33527-1G
APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O MW: 228.3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025857 CAS-Nummer: 1135283-23-6 |