Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 323 CHF
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₆INO₂
MW: 251,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368824
CAS-Nummer: 40740-41-8