Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 81.9 CHF
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179575
CAS-Nummer: 40611-79-8